3-Methyl-1-butanol
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
39557.01 39557.02
SERA39557.01EA 290.88 DKK
SERA39557.01 SERA39557.02
3-Methyl-1-butanol
Isoamyl alcohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: –117 °C
Massefylde: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 42
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM