2-Methyl-2-propanol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
tert-Butylalkohol
MQ100
50621-1ML-F
50621-5ML-F
50621-1ML-FEA
217
DKK
50621-1ML-F
50621-5ML-F
2-Methyl-2-propanol, Supelco®
tert-Butanol
Formel:
(CH₃)₃COH Molekylvægt: 74.12 g/mol Kogepunkt: 82.2 Smeltepunkt: 25.3 Massefylde: 0.7887 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN nummer: 1120 ADR: 3 II Merck Index: 12,01577 |