2-Methyl-2-propanol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butylalkohol
4323.1 4323.2 4323.3
ROTH4323.1EA 0 DKK
ROTH4323.1 ROTH4323.2 ROTH4323.3
2-Methyl-2-propanol
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 82.2
Smeltepunkt: 25.3
Massefylde: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 11
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN nummer: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM