2-Methyl-2-propanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
tert-Butylalkohol
20814.292EA
513
DKK
20814.292
20814.460
2-Methyl-2-propanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
tert-Butanol
Formel:
(CH₃)₃COH Molekylvægt: 74.12 g/mol Kogepunkt: 82.2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 25.3 °C Massefylde: 0.7887 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN nummer: 1120 ADR: 3 II REACH: 01-2119444321-51 Merck Index: 12,01577 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 81.5 - 83.0 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (26/4) | 0.770 - 0.780 |
Solidification point | 24 - 26 °C |
Non-volatile residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |