2-Methyl-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22264.1000
8.22264.9025
8.22264.1000EA
420
DKK
8.22264.1000
8.22264.9025
2-Methyl-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
tert-Butanol
Formel:
(CH₃)₃COH Kogepunkt: 82,2 °C (1013 hPa) Massefylde: 0,7887 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 11 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN nummer: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 12,01577 |