2-Methyl-2-propanol 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
tert-Butylalkohol
L12338.AK
L12338.AU
L12338.0F
L12338.AKEA
316
DKK
L12338.AK
L12338.AU
L12338.0F
2-Methyl-2-propanol 99
tert-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: (CH3)3COH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Refractive Index: 1.3870
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formel:
(CH₃)₃COH Molekylvægt: 74.12 g/mol Kogepunkt: 83 °C Smeltepunkt: 25 °C Massefylde: 0.786 Flammepunkt: 11 °C (52 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN nummer: 1120 ADR: 3 II Merck Index: 12,01577 |