Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 7210 DKK
1.00985.6025 1.00985.9190
Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Isobutanol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 107.9
Smeltepunkt: –108 °C
Massefylde: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 28
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN nummer: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM