2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
156580050 156580250
ACRO156580050EA 523 DKK
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 0.82 g/cm³
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004463
CAS-nummer: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN nummer: 1987
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %