3-Methoxy-3-methyl-1-butanol for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 329 DKK
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol for synthesis
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 174
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0.9038 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4