3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Synonymer:
3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
L15953.AE
L15953.AP
L15953.0F
L15953.AEEA
288
DKK
L15953.AE
L15953.AP
L15953.0F
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol ≥98%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 56539-66-3
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 173-175°
Beilstein Reference: 1732882
MDL No.: MFCD00044771
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molekylvægt: 118.18 g/mol Kogepunkt: 173…175 °C Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 0.926 Flammepunkt: 71 °C (159 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00044771 CAS-nummer: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 |