3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
259752500 259750010
ACRO259752500EA 230 DKK
ACRO259752500 ACRO259750010
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol 99%
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Kogepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,926 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044771
CAS-nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %