(tert-Butyl)methylether 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
22105.295EA 655 DKK
22105.295 22105.320
(tert-Butyl)methylether 99,5, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
(tert-Butyl)methylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 55.2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –108.6 °C
Massefylde: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: −28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN nummer: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %