(tert-Butyl)methylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
22104.292EA 199 DKK
22104.292 22104.460 22104.320
(tert-Butyl)methylether ≥99%, GPR RECTAPUR®
(tert-Butyl)methylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Kogepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –108,6 °C
Massefylde: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN nummer: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Water Max. 1 %