(tert-Butyl)methylether HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
389050010 389050025
ACRO389050010EA 955 DKK
ACRO389050010 ACRO389050025
(tert-Butyl)methylether HPLC
(tert-Butyl)methylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 54…56 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –110 °C
Massefylde: 0.7404 g/cm³
Flammepunkt: –28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008812
CAS-nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN nummer: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 280 nm A: ≤0.015
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g