(tert-Butyl)methylether 99.9%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
378720010
378720025
378720100
ACRO378720010EA
356
DKK
ACRO378720010
ACRO378720025
ACRO378720100
(tert-Butyl)methylether 99.9%, ekstra ren
(tert-Butyl)methylether
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Kogepunkt: 54…56 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –110 °C Massefylde: 0,7404 g/cm³ Flammepunkt: –28 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS-nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN nummer: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 13,06059 |