Bis(2-ethylhexyl) amin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
L13894.AE L13894.AP
L13894.AEEA 396 DKK
L13894.AE L13894.AP
Bis(2-ethylhexyl) amin 99%
Bis(2-ethylhexyl) amin
Purity: 99% CAS No.: 106-20-7 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 281° Beilstein Reference: 1748342 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00009489
Formel: C₁₆H₃₅N
Molekylvægt: 241.46 g/mol
Kogepunkt: 281 °C
Smeltepunkt: < –60 °C
Massefylde: 0.805
Flammepunkt: 121 °C (250 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009489
CAS-nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN nummer: 2922
ADR: 8 III