Bis(2-ethylhexyl) amin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dioctylamine, Di(2-ethylhexyl)amine, Bis(2-ethylhexyl)amine
271960010 271962500 271960025
ACRO271960010EA 1110 DKK
ACRO271960010 ACRO271962500 ACRO271960025
Bis(2-ethylhexyl) amin 99%
Bis(2-ethylhexyl) amin
Formel: C₁₆H₃₅N
Molekylvægt: 241.46 g/mol
Kogepunkt: 281.1
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0.8 g/cm³
Flammepunkt: 128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009489
CAS-nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %