Isopropyl isothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11641.06 A11641.14
A11641.06EA 487 DKK
A11641.06 A11641.14
Isopropyl isothiocyanat ≥97%
Isopropyl isothiocyanat
Formel: C₄H₇NS
Kogepunkt: 137…138 °C
Massefylde: 0,948
Flammepunkt: 40 °C (104 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037830
CAS-nummer: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III