3,3-Dimethylglutarsyre 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,3-Dimethylpentanedioic acid, 3,3-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
B20388.09
B20388.18
B20388.30
B20388.09EA
384
DKK
B20388.09
B20388.18
B20388.30
3,3-Dimethylglutarsyre 98
3,3-Dimethylglutarsyre
Purity: 98+%
CAS No.: 4839-46-7
Molecular Formula: C7H12O4
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 89-90°/2mm
MDL No.: MFCD00002716
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molekylvægt: 160.17 g/mol Kogepunkt: 89…90 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 98…103 °C Massefylde: 1.42 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002716 CAS-nummer: 4839-46-7 EINECS: 225-425-0 |