3,3-Dimethylsmørsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
107770100 107770500 107772500
ACRO107770100EA 200 DKK
ACRO107770100 ACRO107770500 ACRO107772500
3,3-Dimethylsmørsyre 98%
3,3-Dimethylsmørsyre
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 185…190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 8…6 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002715
CAS-nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %