Isosmørsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methylpropansyre
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 251 DKK
8.00472.0100 8.00472.1000
Isosmørsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isosmørsyre
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 155
Smeltepunkt: –45 °C
Massefylde: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN nummer: 2529
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,05172
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C