Pivalinsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 264 DKK
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Pivalinsyre 99%
Pivalinsyre
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 163…164 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004194
CAS-nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %