2,2-Dimethylsmørsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A17072.09 A17072.18 A17072.30
A17072.09EA 356 DKK
A17072.09 A17072.18 A17072.30
2,2-Dimethylsmørsyre ≥97%
2,2-Dimethylsmørsyre
Purity: 97% CAS No.: 595-37-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4154 Odour: Pungent Melting Point: -14° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1720666 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004200
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 186 °C
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 0,926
Flammepunkt: 90 °C (194 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004200
CAS-nummer: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III