Methylpivalat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl trimethylacetate
127952500 127951000
ACRO127952500EA 519 DKK
ACRO127952500 ACRO127951000
Methylpivalat 99%
Methylpivalat
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³
Flammepunkt: <1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008843
CAS-nummer: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %