L(-)-Glutathion (oxidized form)
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2243.0005 A2243.0025
A2243.0005EA 1980 DKK
A2243.0005 A2243.0025
L(-)-Glutathion (oxidized form)
L(-)-Glutathion (oxidized form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Smeltepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063106
CAS-nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7