L(-)-Glutathion (reduceret form)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
6382.1 6382.2
ROTH6382.1EA 0 DKK
ROTH6382.1 ROTH6382.2
L(-)-Glutathion (reduceret form)
L(-)-Glutathion (reduceret form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molekylvægt: 307.33 g/mol
Smeltepunkt: 185…195 °C
Massefylde: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065939
CAS-nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488