L(-)-Glutathion (reduceret form)
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 534 DKK
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion (reduceret form)
L(-)-Glutathion (reduceret form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Smeltepunkt: 185…195 °C
Massefylde: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00065939
CAS-nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488