Pivalamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 578 DKK
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamid 98%
Pivalamid
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 152…156 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008011
CAS-nummer: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %