SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8109-06EA 2940 DKK
8109-06 8109-09
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Kromatografikolonner
Disse kolonner inkluderer BAKERBOND® DVB polymere resiner, der er et produkt af ultraren polymer mikropartikelteknologi. Disse resinpartikler har en stor overflade, er yderst stive, er stabile over pH omfanget 1 til 14, er vand-fugtbare og påvirkes ikke af solventtørring. Disse kolonner anbefales når der benyttes avancerede detekteringsmetoder.
  • Forbedring af prøveforberedelse
  • Polymerbaserede
Generelle anvendelser: Let polare til non polare analytter.
Disse SPE kolonner kan benyttes i adsorptionsprocesser.