1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050 306410250
ACRO306410050EA 468 DKK
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 93%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁BrO
Molekylvægt: 179.06 g/mol
Kogepunkt: 189…192 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1.33 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000206
CAS-nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %