SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8174-02EA 0 DKK
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Kromatografikolonner
Ultrarene, PP kolonner med BAKERBOND® HPLC medie er udviklet for at spare tid, minimere arbejde og solventvolumener og forbedre ydelse. Procestid op til ni gange hurtigere end konventionelle kolonner Det indbyggede filter og højere analytkoncentration kan reducere eller eliminere forfiltrering og koncentrationstrin.
  • Procestid op til ni gange højere end konventionelle SPE kolonner
  • Unik lamineret konfiguration
  • Siliciumbaserede
  • Ekstraktionskolonner for narkomisbrug
Generelle anvendelser: Carboxy-tetra-hydrocannabiol (THC).