SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8163-02EA 0 DKK
8163-02 8163-06 8163-11
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Silica
Kromatografikolonner
Ultrarene, PP kolonner med BAKERBOND® HPLC medie er udviklet for at spare tid, minimere arbejde og solventvolumener og forbedre ydelse. Procestid op til ni gange hurtigere end konventionelle kolonner Det indbyggede filter og højere analytkoncentration kan reducere eller eliminere forfiltrering og koncentrationstrin.
  • Procestid op til ni gange højere end konventionelle SPE kolonner
  • Unik lamineret konfiguration
  • Siliciumbaserede
Generelle anvendelser: Adsorberer polare analytter fra non polare solventer som hydrocarboner og mindre polare estere og ethere.
Disse SPE kolonner kan benyttes i adsorptionsprocesser.