n-Pentan ≥99.0%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83964.320EA
2150
DKK
83964.320
83964.290
n-Pentan ≥99.0%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Kogepunkt: 35…36 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –130 °C Massefylde: 0,63 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-nummer: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN nummer: 1265 ADR: 3,II REACH: 01-2119459286-30 Merck Index: 13,07193 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.0 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.01 % |
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) | Max. 10 ng/l |
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |