SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8151-02EA 0 DKK
8151-02 8151-04 8151-06
SPE columns, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 Light Load
Kromatografikolonner
Ultrarene, PP kolonner med BAKERBOND® HPLC medie er udviklet for at spare tid, minimere arbejde og solventvolumener og forbedre ydelse. Procestid op til ni gange hurtigere end konventionelle kolonner Det indbyggede filter og højere analytkoncentration kan reducere eller eliminere forfiltrering og koncentrationstrin.
  • Procestid op til ni gange højere end konventionelle SPE kolonner
  • Unik lamineret konfiguration
  • Siliciumbaserede
Generelle anvendelser: Ikke ionisk, non polare til polare analytter.
Disse SPE kolonner kan bruges i omvendt fase processer.