Sølvmethansulphonat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
419340250 419340050
ACRO419340250EA 1860 DKK
ACRO419340250 ACRO419340050
Sølvmethansulphonat 99%
Sølvmethansulphonat
Formel: CH₃AgO₃S
Smeltepunkt: 252…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064795
CAS-nummer: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %