1-Dodecansulfonsyre natriumsalt, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 847 DKK
1.12146.0005 1.12146.8500
1-Dodecansulfonsyre natriumsalt, Sigma-Aldrich®
1-Dodecansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Smeltepunkt: 300 °C
Massefylde: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007527
CAS-nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)