1-Dodecansulfonsyre natriumsalt ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 454 DKK
A12829.03 A12829.14 A12829.09
1-Dodecansulfonsyre natriumsalt ≥99%
1-Dodecansulfonsyre natriumsalt
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Molekylvægt: 272.38 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Massefylde: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007527
CAS-nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6