1-Butansulfonsyre natriumsalt, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 1240 DKK
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butansulfonsyre natriumsalt, Supelco®
1-Butansulfonsyre natriumsalt
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molekylvægt: 160.17 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1