1-Butansulfonsyre natriumsalt ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
A12654.06
A12654.14
A12654.22
A12654.06EA
615
DKK
A12654.06
A12654.14
A12654.22
1-Butansulfonsyre natriumsalt ≥99%
1-Butansulfonsyre natriumsalt
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Formel:
C₄H₉NaO₃S Molekylvægt: 160.17 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007540 CAS-nummer: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |