Methansulfonsyre 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125610010 125610050 125612500 125610051
ACRO125610010EA 1910 DKK
ACRO125610010 ACRO125610050 ACRO125612500 ACRO125610051
Methansulfonsyre 99%, extra pure
Methansulfonsyre
Formel: CH₃SO₃H
Kogepunkt: 167 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 19 °C
Massefylde: 1,481 g/cm³
Flammepunkt: 189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007518
CAS-nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤150 APHA
Titration with NaOH ≥98.5 %