Methansulfonsyre 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
125610010
125610050
125612500
125610051
ACRO125610010EA
1910
DKK
ACRO125610010
ACRO125610050
ACRO125612500
ACRO125610051
Methansulfonsyre 99%, extra pure
Methansulfonsyre
Formel:
CH₃SO₃H Kogepunkt: 167 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 19 °C Massefylde: 1,481 g/cm³ Flammepunkt: 189 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007518 CAS-nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN nummer: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 13,05981 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Color scale | ≤150 APHA |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |