Ethansulfonsyre ≥96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
14891.09
14891.18
14891.30
14891.09EA
548
DKK
14891.09
14891.18
14891.30
Ethansulfonsyre ≥96%
Ethansulfonsyre
Purity: 96%
CAS No.: 594-45-6
Molecular Formula: CH3CH2SO3H
Formula Weight: 110.13
Flash Point:
Formel:
C₂H₆O₃S Kogepunkt: 122…123 °C (0,01 mmHg) Smeltepunkt: –17 °C Massefylde: 1,343 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS-nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN nummer: 2586 ADR: 8,III |