Ethansulfonsyre 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
366040050 366040250 366041000
ACRO366040050EA 261 DKK
ACRO366040050 ACRO366040250 ACRO366041000
Ethansulfonsyre 95%
Ethansulfonsyre
Formel: C₂H₆O₃S
Kogepunkt: 136…140 °C (3hPa)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,343 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007529
CAS-nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN nummer: 2586
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %