Methylmethansulphonat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
156890050 156890250 156891000
ACRO156890050EA 257 DKK
ACRO156890050 ACRO156890250 ACRO156891000
Methylmethansulphonat 99%
Methylmethansulphonat
Formel: C₂H₆O₃S
Kogepunkt: 202…203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007557
CAS-nummer: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06170
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %