Ethyl methansulphonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 263 DKK
8.20774.0005 8.20774.0025
Ethyl methansulphonat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl methansulphonat
Formel: C₃H₈O₃S
Molekylvægt: 124.16 g/mol
Kogepunkt: 213
Massefylde: 1.2079 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007559
CAS-nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03859
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)