Methansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mesyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 507 DKK
8.06021.0250 8.06021.1000
Methansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methansulfonylchlorid
Formel: CH₃ClO₂S
Kogepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1,478 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007454
CAS-nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN nummer: 3246
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,05982