1-Tetradecanthiol ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
n-Tetradecyl mercaptan, 1-Mercaptotetradecane, n-Tetradecanethiol, N-tetradecylmercaptan
Purity: 94%
CAS No.: 2079-95-0
Molecular Formula: C14H30S
Formula Weight: 230.46
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₃₀S Kogepunkt: 176…180 °C (22 mmHg) Smeltepunkt: 6…7 °C Massefylde: 0,850 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022099 CAS-nummer: 2079-95-0 EINECS: 218-209-2 UN nummer: 3334 ADR: 9, |