1-Octadecanthiol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 313 DKK
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanthiol 96%
1-Octadecanthiol
Formel: C₁₈H₃₈S
Molekylvægt: 286.57 g/mol
Kogepunkt: 366 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 25…35 °C
Flammepunkt: 185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004886
CAS-nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN nummer: 3335
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %