Diethylsulfat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
114560010 114560025 114560250 114560100
ACRO114560010EA 848 DKK
ACRO114560010 ACRO114560025 ACRO114560250 ACRO114560100
Diethylsulfat 99%
Diethylsulfat
Formel: C₄H₁₀O₄S
Kogepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,1795 g/cm³
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009099
CAS-nummer: 64-67-5
EINECS: 200-589-6
UN nummer: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03156
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA