Cleland's reagens
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
20710.02 20710.03 20710.04
SERA20710.02EA 164.21 DKK
SERA20710.02 SERA20710.03 SERA20710.04
Cleland's reagens
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kogepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM