Cleland's reagens til biokemi, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
1.11474.0001EA 356 DKK
1.11474.0001 1.11474.0005 1.11474.0025 1.11474.0500
Cleland's reagens til biokemi, Millipore®
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kogepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM